Key Documents
69127
Supelco
Diethyl azelate
analytical standard
Sinônimo(s):
Azelaic acid diethyl ester, Diethyl nonanedioate, Nonanedioic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
C2H5O2C(CH2)7CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
244.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.435 (lit.)
pb
172 °C/18 mmHg (lit.)
pf
−16-−15.8 °C (lit.)
densidade
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H24O4/c1-3-16-12(14)10-8-6-5-7-9-11-13(15)17-4-2/h3-11H2,1-2H3
chave InChI
CQMYCPZZIPXILQ-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)