120693
α-Methyl-DL-tyrosine
98%
Sinônimo(s):
DL-2-Methyl-3-(4-hydroxyphenyl)alanine, AMPT
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white to off-white
pf
>300 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(N)(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-10(11,9(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,12H,6,11H2,1H3,(H,13,14)
chave InChI
NHTGHBARYWONDQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... TH(7054)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?