About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CH2CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
164.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
115-118 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10(11)12/h2-5H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
chave InChI
LDYGRLNSOKABMM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(p-Tolyl)propionic acid was used during the coupling of 1-(3-dimethylaminopropyl)-3-ethylcarbodiimide with 4,5-diphenyl-2-(2-p-tolyl-ethyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole resin.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Gregory H Merriman et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(2), 435-438 (2004-12-18)
A series of 4,5-diarylimidazoline libraries were prepared using high-throughput solid-phase and microwave techniques. The compounds were evaluated as P2X(7) antagonists and their SAR is described.
Christopher S Wilson et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 26(50), 11593-11603 (2020-06-11)
Dinuclear metallodrugs offer much potential in the development of novel anticancer chemotherapeutics as a result of the distinct interactions possible with bio-macromolecular targets and the unique biological activity that can result. Herein, we describe the development of isostructural homo-dinuclear OsII