11596
2,2′-Azobis(2-methylbutyronitrile)
≥98.0%
Sinônimo(s):
2,2′-(1,2-Diazenediyl)bis[2-methylbutanenitrile], 2,2′-(Diazene-1,2-diyl)bis(2-methylbutanenitrile), 2,2′-Azobis(2-cyanobutane), 2,2′-Dimethyl-2,2′-azodibutyronitrile, 2-[2-(1-Cyano-1-methylpropyl)diazen-1-yl]-2-methylbutanenitrile, Azobisisoamylonitrile, Azocatalyst M
Ensaio
≥98.0%
Formulário
solid
pf
49-52 °C
grupo funcional
azo
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCC(C)(\N=N\C(C)(CC)C#N)C#N
InChI
1S/C10H16N4/c1-5-9(3,7-11)13-14-10(4,6-2)8-12/h5-6H2,1-4H3/b14-13+
chave InChI
AVTLBBWTUPQRAY-BUHFOSPRSA-N
Descrição geral
Aplicação
Armazenamento e estabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Self-react. D
Código de classe de armazenamento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?