114154
trans-3,6-Endomethylene-1,2,3,6-tetrahydrophthaloyl chloride
97%
Sinônimo(s):
trans-5-Norbornene-2,3-dicarbonyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.517 (lit.)
pb
114-118 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.349 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)[C@@H]1[C@@H]2C[C@@H](C=C2)[C@H]1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H8Cl2O2/c10-8(12)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)13/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7-/m1/s1
chave InChI
KANQIAARVSWKKG-XZBKPIIZSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?