Documentos Principais
11270
Sigma-Aldrich
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate
≥98.0%
Sinônimo(s):
Magnesium DL-aspartate
About This Item
Fórmula linear:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
360.56
Beilstein:
6029702
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nome do produto
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate, ≥98.0%
Ensaio
≥98.0%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
chave InChI
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)