111929
4-Chlorotoluene
98%
Sinônimo(s):
1-Chloro-4-methylbenzene, 1-Methyl-4-chlorobenzene, 4-Methyl-1-chlorobenzene, 4-Methylchlorobenzene, 4-Methylphenyl chloride, p-Chloromethylbenzene, p-Chlorotoluene, p-Methylchlorobenzene, p-Tolyl chloride
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
4.38 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 45 °C)
Ensaio
98%
Formulário
liquid
Impurezas
≤2% 2-chlorotoluene
índice de refração
n20/D 1.52 (lit.)
p.e.
162 °C (lit.)
pf
6-8 °C (lit.)
densidade
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H7Cl/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,1H3
chave InChI
NPDACUSDTOMAMK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?