109797
Propionic acid
99%
Sinônimo(s):
Acid C3, Propanoic acid, Propanyl acid
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.55 (vs air)
pressão de vapor
2.4 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
99%
forma
liquid
temperatura de autoignição
955 °F
Lim. expl.
12.1 %
índice de refração
n20/D 1.386 (lit.)
pb
141 °C (lit.)
141 °C
pf
−24-−23 °C (lit.)
densidade
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC(O)=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-3(4)5/h2H2,1H3,(H,4,5)
chave InChI
XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
129.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
54 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?