10916
Acetylacetone
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany, ≥99.5% (GC)
Sinônimo(s):
AcAc, 2,4-Pentanedione
About This Item
Produtos recomendados
grau
produced by Wacker Chemie AG, Burghausen, Germany
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
6 mmHg ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
662 °F
Lim. expl.
11.4 %
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
pH
6 (20 °C, 200 g/L)
pb
140.4 °C (lit.)
pf
−23 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 1 in 8 parts
acetone: miscible
alcohol: miscible
benzene: miscible
chloroform: miscible
diethyl ether: miscible
glacial acetic acid: miscible
densidade
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(6)3-5(2)7/h3H2,1-2H3
chave InChI
YRKCREAYFQTBPV-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?