Documentos Principais
106879
Sigma-Aldrich
1,1′-Diacetylferrocene
97%
Sinônimo(s):
Bis(acetylcyclopentadienyl)iron
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14FeO2
Número CAS:
Peso molecular:
270.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
adequação da reação
core: iron
reagent type: catalyst
pf
122-128 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe].CC(=O)[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H7O.Fe/c2*1-6(8)7-4-2-3-5-7;/h2*2-5H,1H3;
chave InChI
JNBIZDIDVCJECQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
1,1′-Diacetylferrocene is an organic compound used as a catalyst or ligand in certain cross-coupling reactions.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Yulia P Tupolova et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(44), 15592-15596 (2020-11-04)
Herein, we report the synthesis and magnetic properties of the Co(ii) coordination compound with the 1,1'-bis(1-((pyrid-2-ylmethylene)hydrazono)ethyl)ferrocene (L) ligand, having the general formula [CoLCl2]. The static magnetic data analysis supported by the CASSCF/NEVPT2 calculations revealed the presence of the triaxial magnetic