100242
3-Aminophenol
98%
Sinônimo(s):
m-Aminophenol
Ensaio
98%
Formulário
solid
p.e.
164 °C/11 mmHg (lit.)
pf
120-124 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cccc(O)c1
InChI
1S/C6H7NO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H,7H2
chave InChI
CWLKGDAVCFYWJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
It can be used to synthesize:
- Methyl 2-oxo-7-[(triphenylphosphoranylidene)amino]-2H-chromene-4-carboxylate by reacting with dimethyl acetylenedicarboxylate (DMAD) in the presence of triphenylphosphine.
- 3-Amino-2-cyclohexen-1-one via palladium-catalyzed hydrogenation.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?