Merck
Todas as fotos(9)
Documentos Principais
1.73632
Supelco
Move 100 Hand-held Colorimeter
About This Item
Código UNSPSC:
41115311
NACRES:
SE.11
Nome do produto
Colorímetro Move 100,
técnica(s)
photometry: suitable
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
O Spectroquant® Move 100 é o nosso colorímetro portátil para análise local. À prova de poeira e de água de acordo com a IP 68 e sem nenhuma peça móvel, o Spectroquant® Move 100 é o instrumento ideal para medição em campo.
Pré-programado para mais de 100 parâmetros com o uso de nossos kits de teste Spectroquant® de alta qualidade, este colorímetro compacto e portátil inclui todos os parâmetros importantes para análise de água em um único instrumento. Este instrumento prático, que funciona à bateria, conta com um estojo para transporte e é destinado ao trabalho em processo e de campo.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
pH Cell Test photometric, pH range 6.4-8.8, Spectroquant®
Supelco
1.01744
pH Cell Test
Turbidimeter turbidity 1100 NTU
Supelco
1.18325
Turbidimeter
Nitrate Test photometric, 0.3-30.0 mg/L (NO3-N), Spectroquant®
Supelco
1.01842
Nitrate Test
Supelco
Supelco
1.73650
Empty cells
Protocolos
Phosphorus (total) in dairy products - Photometric determination using the Phosphorus molybdenum blue method subsequent to acid mineralisation
Photometric determination using the Griess method subsequent to extraction
Photometric determination with Chromazurole S subsequent to fusion melting
Photometric determination using the Silicon molybdenum blue method subsequent to fusion melting
Ver tudo