Por favor, fale conosco | Conheça a Grace Yee
Uma abordagem “medida” para o avanço da química verde
Por favor, fale conosco | Conheça a Dra. Paula Shively
A ciência por trás do mRNA e dos transportadores de entrega
Soluções no (novo) saco
Um pequeno pin; muito orgulho
Promover um ambiente de trabalho inclusivo é a prioridade de André Silva
Produtos no local: Pesquisadores utilizam filtro para filtrar pedaços de tubarões
Para além da bancada, para dentro da sala de aula
Os sopradores de vidro científicos lidam com o calor
Tobias Haag: As pessoas por trás do mRNA e dos transportadores de entrega
A criação de uma nanopartícula lipídica requer vários lipídios, alguns dos quais são altamente especializados para a tarefa em questão e fabricados pela equipe de Haag.
22 de setembro de 2023 | 2 min
Tobias Haag, um químico orgânico com décadas de experiência, adora o desafio de criar algo novo. Isso é bom porque Haag agora gerencia uma equipe de 30 cientistas que desenvolve os processos de fabricação de novos lipídios.
Cada LNP, ou nanopartícula lipídica, é normalmente composta por quatro tipos diferentes de lipídios. Dois lipídios são encontrados em quase todos os LNP e são (relativamente) fáceis de obter. Por outro lado, outros lipídios são altamente personalizados para o LNP específico e para a tarefa em questão. Esses lipídios especializados ajudam a garantir que a partícula vá para o lugar certo no corpo.
Os clientes chegam à equipe da Haag com diretrizes e a equipe projeta processos de fabricação, cria e dimensiona lipídios especializados. Mesmo depois de inúmeras horas pesquisando química e utilizando software para modelar reações químicas e prever a escalabilidade, Haag sabe que as hipóteses nem sempre se encaixam perfeitamente durante os experimentos práticos.
“Às vezes, a química é um pouco imprevisível, o que pode ser frustrante, mas também é o que a torna interessante”, diz Haag. “Você precisa ser muito criativo para resolver problemas e isso é divertido.”
Cientistas de Schaffhausen, na Suíça, estavam ocupados desenvolvendo processos de fabricação de lipídios personalizados por algumas décadas, mas seus esforços tornaram-se extremamente focados em 2020. O grupo desenvolveu processos de fabricação e aumentou a escala de dois lipídios usados para criar o LNP na vacina de mRNA contra a COVID-19 da Pfizer-BioNTech, a Comirnaty. Para Haag, o trabalho de sua equipe para ajudar a levar a vacina contra a COVID-19 às pessoas é uma experiência que ele nunca esquecerá.
“Ver algo que foi desenvolvido e fabricado em nossa unidade acabar ajudando tantas pessoas... foi uma experiência única na vida”, reflete ele.
O grupo de Haag continua a criar parcerias com empresas inovadoras, ajudando a desenvolver mais terapias e vacinas que utilizam as LNPs para a distribuição.
Mais pessoas por trás do mRNA e dos transportadores de entrega
Antes de os LNPs personalizados serem finalizados, há vários LNPs que não são selecionados.
Antes de um processo ser otimizado, há muitos, muitos ajustes.
Antes de haver grandes quantidades de vacinas ou terapias de mRNA, há quantidades muito pequenas.
Antes que o tempo entre a ideia e a terapia ou vacina final de RNA possa diminuir, os cientistas precisam formular LNPs viáveis.