339628
Dodecylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
Synonyme(s) :
1-Dodecylmagnesium bromide, Bromododecylmagnesium, Dodecylmagnesium bromide (6CI), Laurylmagnesium bromide, n-Dodecylmagnesium bromide
About This Item
Produits recommandés
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
1.0 M in diethyl ether
Densité
0.843 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C12H25.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-12H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
JSDNASSZWGNUBO-UHFFFAOYSA-M
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-29.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-34 °C - closed cup