Merck
SU860101
Supelco
Magnetischer Schraubdeckel für Headspace-Flaschen, 18-mm-Gewinde
PTFE/silicone septum (white PTFE/tranparent blue silicone), septum thickness 1.3 mm, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Magnetischer 18-mm-Schraubdeckel für Fläschchen
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone septum (white PTFE/tranparent blue silicone)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type stainless steel hole cap
Härte
35 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H
18 mm × 11 mm
Septumdicke
1.3 mm
Fitting
thread for 18 mm
Allgemeine Beschreibung
Dieser magnetische Schraubdeckel wurde für das CTC-Instrument entwickelt. Dieses Gefäß besitzt ein Präzisionsgewinde mit vielen Windungen, die das Septum an das Gefäß pressen, um es gasdicht abzuschließen. Durch die Öffnung in der Mitte ist das Gefäß sowohl für die SPME als auch für normale Headspace-Analysen geeignet. Die Fläche ist jedoch groß genug, damit der Magnet das volle Gefäße aufnehmen kann.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alexander A Aksenov et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1061-1062, 17-25 (2017-07-12)
Breath analysis has been gaining popularity as a non-invasive technique that is amenable to a broad range of medical uses. One of the persistent problems hampering the wide application of the breath analysis method is measurement variability of metabolite abundances
Protokolle
Bisphenol A (BPA) is suspected to be an endocrine disruptor. Regulations on specific migration limits (SML) from food contact materials are getting tighter (EU 2018/213) requiring more sensitive determinations. An overcoated SPME fiber provides the durability necessary for direct immersion into foods such as canned soup and pumpkin, allowing for low level analysis of BPA via SPME-GC-MS/MS.
High performance, reliability, and reproducibility of HS-SPME in combination with GC/MS for the determination of VOCs in water was proven in an interlaboratory trial. The new ISO 17943 using HS-SPME is an improvement on existing official methods for this determination in terms of sensitivity and selectivity.
Verwandter Inhalt
GC/MS/MS Analysis of Bisphenol A (BPA) in a Fruit Flavored Energy Drink on the SLB-PAHms Column After SPME Using an Overcoated SPME Fiber