Merck
SU860053
Supelco
Bördeldeckel (magnetisch) mit PTFE-/Silikon-Septum, 100er Packung
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), PTFE/silicone (blue PTFE/white silicone), diam. × thickness 20 mm × 1.5 mm, open center
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
PTFE/silicone (blue PTFE/white silicone)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
Leistungsmerkmale
closure type crimp seal
open center
Härte
55 (Durometer: shore A)
Verpackung
pkg of 100 ea
Durchm. × Dicke
20 mm × 1.5 mm
Fitting
thread for 20 mm
Kompatibilität
for use with CTC CombiPAL
for use with SPME
Allgemeine Beschreibung
  • Dünneres Septum, für leichteres Durchstechen
  • Spezielles PTFE/Silikon-Septum mit einem nur 0,05mm dünnen PTFE-Film (leichter zu durchstechen als dickeres PTFE)
  • Diese Produkte sollten bei SPME-Gefäßen mit dickerem Rand eingesetzt werden
Sonstige Hinweise
Empfohlen für: CTC Combi-PAL.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christof Björn Steingass et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(9), 2591-2608 (2015-02-24)
Qualitative ripening-dependent changes of pineapple volatiles were studied via headspace solid-phase microextraction and analyzed by comprehensive two-dimensional gas chromatography quadrupole mass spectrometry (HS-SPME-GC×GC-qMS). Early green-ripe stage, post-harvest ripened, and green-ripe fruits at the end of their commercial shelf-life were compared