SU860170
Septa for Magnetic Screw Caps
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
white PTFE/blue silicone
Leistungsmerkmale
Durometer: 45° shore A
Verpackung
pkg of 1 × 100 ea
Verfügbarkeit
not available in USA
AD
17 mm
Durchm. × Dicke
17 mm × 1.3 mm
Kompatibilität
for use with ND18 magnetic screw cap
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SU860170 |