Wichtige Dokumente
PHL80436
Enterodiol
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
(2R,3R)-rel-2,3-Bis[(3-hydroxyphenyl)methyl]-1,4-butandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC1=CC(C[C@@H](CO)[C@H](CO)CC2=CC=CC(O)=C2)=CC=C1
InChI
1S/C18H22O4/c19-11-15(7-13-3-1-5-17(21)9-13)16(12-20)8-14-4-2-6-18(22)10-14/h1-6,9-10,15-16,19-22H,7-8,11-12H2/t15-,16-/m1/s1
InChIKey
DWONJCNDULPHLV-HZPDHXFCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHL80436-10MG |