G005676
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
Empfohlene Produkte
Methode(n)
HPLC: suitable
Testparameter
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 10mM TFA in water; [B] 10 mM TFA in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
Eignung
application for HPLC
Anwendung(en)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Rechtliche Hinweise
Analyt
Analytische Säule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)