BP1273
Mebeverine impurity C
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
4-[Ethyl[2-(4-methoxyphenyl)-1-methylethyl]amino]-1-butanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mebeverine
Form
liquid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)