817502
TSKgel® Octadecyl-2PW (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.6 mm, C18 (octadecyl) phase
Synonym(e):
TSKgel® Reversed Phase HPLC Guard Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® Octadecyl-2PW Guard Column, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 1 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L1
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh Octadecyl-2PW, 17502
Kennzeichnungsgrad
1 meq/mL ligand density (estimate)
Parameter
0-100% organic solvent
4-50 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
1 cm × 4.6 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) phase
Partikelgröße
5 μm
Porengröße
125 Å
Betriebs-pH-Wert
2-12
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)