Merck
60757
Supelco
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
230-400 mesh, fully endcapped
Synonym(e):
Umkehrphasenkieselgel 90 C18
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
C18-Umkehrphasenkieselgel, for column chromatography, fully endcapped
Qualität
for column chromatography
fully endcapped
Qualitätsniveau
Form
gel form
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
400 m2/g
Oberflächendeckung
max. surface coverage (C) 17‑18% ±4 μmol/m2
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
C18 phase
Partikelgröße
230-400 mesh
40-63 μm
Porengröße
90 Å pore size
Eignung
suitable for column chromatography
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
für die Umkehrphasen und Ionenpaarchromatographie
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)