60756
C₁₈-Reversed Phase Silica Gel Chromatography Media
550-950 mesh, fully endcapped
Synonym(e):
Reversed-Phase Kieselgel 100 C18
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Kieselgel 100 C18-Umkehrphase, for column chromatography, fully end-capped
Qualität
for column chromatography
fully end-capped
Qualitätsniveau
Form
gel form
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
380 m2/g
Matrix
Silica
Aktive Matrixgruppe
C18 phase
Partikelgröße
15-25 μm
Porengröße
100 Å pore size
Trenntechnik
reversed phase
Anwendung
für die Reversed Phase Chromatographie; besonders entwickelt zur Selektivitätsabstimmung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?