816136
TSKgel® G3000HXL (6 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® G3000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 6 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L21
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 16136
Parameter
1.2 mL/min flow rate
35 bar max. pressure
60 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
6 μm
Porengröße
75 Å
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Physikalische Form
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)