48873
ASTM® D2887 Referenzgasöl
pkg of 6 × 1 mL
Synonym(e):
RGO
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D2887,D2887,D7169
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 6 × 1 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
50 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?