NIST2723B
Schwefel in Dieselkraftstoff
NIST® SRM® 2723b, (nominal mass fraction 10mg/kg)
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Sonstige Hinweise
Certified for the analytes listed below.
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Sulfur (S)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
141.8 °F
Flammpunkt (°C)
61 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)