816139
TSKgel® G6000HXL (9 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Synonym(e):
TSKgel® G1000HXL HPLC Column for Light Scattering Applications
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
TSKgel® G6000HXL HPLC Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 9 μm particle size
Materialien
stainless steel
Agentur
suitable for USP L38
Produktlinie
TSKgel®
Hersteller/Markenname
Tosoh 16139
Parameter
1.2 mL/min flow rate
15 bar max. pressure
80 °C temperature
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
polymer particle platform
Aktive Matrixgruppe
polystyrene-divinylbenzene phase
Partikelgröße
9 μm
Porengröße
ND
Trenntechnik
size exclusion (SEC)
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Analytische Säule
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)