Merck
59305-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Synonym(e):
HPLC-Säule SUPELCOGEL, 6 % vernetzt
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
HPLC-Säule SUPELCOGEL Ca, 6 % vernetzt, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L19
Produktlinie
SUPELCOGEL
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOGEL
Verpackung
1 ea of
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
Partikelgröße
9 μm
Trenntechnik
ligand exchange
Allgemeine Beschreibung
HPLC-Säule SUPELCOGEL Ca, 6 % vernetzt, wird zur Analyse von Cephalosporin C, Glucose und Fructose mit der Normalphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) nach der Batch-Fragmentierung von Cephalosporin C durch eine Reinkultur, Cephalosporium acremonium, verwendet.
Rechtliche Hinweise
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Recovery of Cephalosporin C by cross-flow membrane filtration.
Wang HJ and Guo D-J
International Membrane Conference in Taiwan, 54(8), 1111-1120 (2004)
Protokolle
HPLC Analysis of Sugars on SUPELCOGEL Ca
Global Trade Item Number
SKUGTIN
59305-U4061838550149