Merck
59247-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Synonym(e):
SUPELCOGEL HPLC-Säule, 8 % vernetzt
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Produktbezeichnung
SUPELCOGEL 8Ca HPLC-Säule, 8 % vernetzt, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for USP L19
Produktlinie
SUPELCOGEL
Leistungsmerkmale
endcapped: no
Hersteller/Markenname
SUPELCOGEL
Verpackung
1 ea of
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
30 cm × 7.8 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical
polymeric
Partikelgröße
9 μm
Trenntechnik
ligand exchange
Allgemeine Beschreibung
SUPELCOGEL 8 Säulen-Serie (hergestellt mit 8 % vernetztem PS-DVB):
Die Mehrzahl der Säulen auf dem Markt zur Analyse von Kohlenhydraten, organischen Säuren und Alkoholen, wie z. B. Aminex®, enthalten 8 % vernetztes PS-DVB. Das 8 % vernetzte Polymer erzielt eine hervorragende Trennung vieler gängiger Proben.
Vorteile: Bei 8 % vernetzten Polymeren sind Haltbarkeit und gute Auflösung kombiniert. Aufgrund des höheren Vernetzungsgrads als bei den 6 % vernetzten Polymeren können Säulen, die mit einem 8 % vernetzten Polymer gepackt sind, bei höheren Flussraten eingesetzt und dadurch die Analysezeiten verkürzt werden.
Nachteile: 8 % vernetzte Polymere sind bei der Auftrennung von Kohlenhydraten, die größer als Trisaccharide sind, aufgrund von niedrigeren Molekülmasse-Ausschlussgrenzen limitiert. Im Vergleich mit dem 6 % vernetzten Polymer weist das 8 % vernetzte Polymer bei manchen Arten von Gemischen von Kohlenhydraten und organischen Säuren aufgrund von Unterschieden in der Selektivität eine geringere Auflösung auf.
Molekülmasse-Ausschlussgrenze: 1200
Mindestnasskapazität meq/ml: 1,7–1,9
Empfohlene Flussrate: 0,4–1,2 ml/min
Rechtliche Hinweise
Aminex is a registered trademark of Bio-Rad Laboratories, Inc.
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäule
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)