Merck
59346
Supelco
SUPELCOGEL H (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Synonym(e):
HPLC-Säule SUPELCOGEL, 6 % vernetzt
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Produktbezeichnung
SUPELCOGEL H HPLC-Säule, 6 % vernetzt, 9 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agentur
suitable for USP L17
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
SUPELCOGEL
Parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
L × ID
25 cm × 4.6 mm
Matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
Partikelgröße
9 μm
Trenntechnik
ion exclusion
Rechtliche Hinweise
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Vorsäulenkartusche
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Pakathamon Palakawong Na Ayutthaya et al.
3 Biotech, 9(3), 76-76 (2019-02-26)
Large amount of cassava pulp is produced as by-product of industrial tapioca production. The value-added process of this low-cost waste is to use it as a substrate for bioethanol production. However, during the pulp pretreatment by acidification combined with steam