500658
ASTM® D2887 Quantitative Kalibrierlösung
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D3710
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 6 × 1 mL
Konzentration
0.5 wt. % (except where noted)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
Analyt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Zielorgane
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-22.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-30 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?