44594-U
P-I-A-N-O-Kit
analytical standard
Synonym(e):
Piano Assay Kit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D6729,D6730,D6733
Verpackung
pkg of 1 kit
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Rechtliche Hinweise
Nur Kit-Komponenten
- n-Paraffins Mix (44585-U) .1 mL
- Isoparaffins Mix (44586-U) .1 mL
- Aromatics Mix (44587) .1 mL
- Naphthenes Mix (44588) .1 mL
- Olefins Mix (44589) .1 mL
- P-I-A-N-O Mix (44593-U) .1 mL
Analytische Säule
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Blood, Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-57.0 °F
Flammpunkt (°C)
-49.45 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)