47211
ASTM® D4815 Quantitatives Kalibrierungs-Kit
analytical standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D4815
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Rechtliche Hinweise
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Blood, Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
-27.4 °F
Flammpunkt (°C)
-33 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?