48179
ASTM® D5307 quantitativer Rohölstandard
6.25 % (w/w) each component, analytical standard
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
ASTM® D5307
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
ampule of 2 mL
Konzentration
6.25 % (w/w) each component
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
petroleum
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-30°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
ASTM® D5307 crude oil internal standard has been used in the quantitative determination of diamondoid compounds like adamantane in specific organic solvents like dichloromethane, hexane, carbon-tetrachloride, hexane , heptadecane, hexadecane, pentadecane and tetradecane, using infrared attenuated total reflection spectroscopy (IR-ATR).
Sonstige Hinweise
Gleiche Mengen (Gew.) der aufgeführten Kohlenwasserstoffe. Zur Bestimmung der Detektorresponse-Faktoren (zur vollständigen Lösung aller Komponenten ist ein leichtes Erwärmen erforderlich.)
Rechtliche Hinweise
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyt
Beschreibung
Decane
Dodecane
Dotriacontane
Eicosane
Heptadecane
Hexadecane
Hexatriacontane
Octacosane
Octadecane
Pentadecane
Tetracontane
Tetracosane
Tetradecane
Tetratetracontane
Tridecane
Undecane
Alle anzeigen (16)
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
213.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
101 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Quantification of adamantane in organic media via infrared attenuated total reflection spectroscopy
Luzinova Y, et al.
Organic Geochemistry, 40(11), 1143-1150 (2009)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
48179 | 4061838086341 |