30135-U
Carbopack™ B Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 × 3 1/2 , unconditioned, pkg of 10 ea
Synonym(e):
Carbon adsorbent, TD Tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Carbopack™ B, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, unconditioned, pkg of 10 ea
Materialien
stainless steel TD tube
Produktlinie
Carbopack™
Leistungsmerkmale
unconditioned
Verpackung
pkg of 10 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
1/4 × 3 1/2
Oberflächenbereich
~100 m2/g
Matrix
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Eignung
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)