Merck
20273
Supelco
Carbopack Adsorbens
matrix Carbopack B, 60-80 mesh, bottle of 10 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
Produktlinie
Carbopack
Form
granular
Verpackung
bottle of 10 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~100 m2/g
Matrix
Carbopack B
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
60-80 mesh
Porengröße
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
Dichte
~0.38 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Graphitisiertes Kohlenschwarz (GCB) kann porös und nicht-porös sein. Der Graphitisierungsprozess ergibt eine hochreine Oberfläche mit hervorragenden Adsorptions- und (falls erforderlich) Desorptionseigenschaften. Die Interaktionen der Oberfläche hängen einzig von Dispersionskräften (London-Kräften) ab. Diese Partikel sind:
  • Granulär
  • Bröckelnd
  • Wird verwendet für Moleküle mit einer von C3-C20+ n-Alkanen abhängigen Analytgröße
  • Hydrophob (kann in Umfeldern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
GCB-Adsorbentien bieten generell eine geringere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsiebe (CMS) und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC). Unsere Carbopack-Produkte sind eine Art von GCB-Adsorbentien.
  • Die Partikel haben eine Korngröße von maximal 40 Mesh
  • Zur Vermeidung von Channeling eine Korngröße von 40/60 Mesh wählen (falls beobachtet bei Carbotrap® Adsorbentien mit 20/40 Mesh)
  • Für alle anderen Anwendungen eine kleinere Korngröße (60/80, 80/100 Mesh usw.) verwenden
  • Die kleinste verfügbare Partikelgröße wählen, solange die Anwendung dem Druckabfall standhält
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/missionsirna
Rechtliche Hinweise
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simple and rapid gas-liquid-solid chromatographic analysis of trace concentrations of acetaldehyde in urban air.
Yasuyuki H.
Journal of Chromatography A, 137 (2), 455-460 (1977)
Plant Volatile Analysis.
Linskens HF and Jackson JF.
Modern Methods of Plant Analysis, 19, 54-56 (1997)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
R M Anthony et al.
Journal of analytical toxicology, 4(1), 43-45 (1980-01-01)
This report describes a headspace procedure suitable for the gas chromatographic assay of acetaldehyde, methanol, ethanol and various other volatile substances in biological samples. Carbopack B coated with 5% Carbowax 20-M is compared to Carbopack C coated with 0.2% Carbowax
P W Langvardt et al.
American Industrial Hygiene Association journal, 40(11), 1006-1012 (1979-11-01)
A gas chromatographic procedure is described which is capable of measuring both polar and non-polar organic solvents present simultaneously in the work environment at concentrations between 1/100 and 1 times the Threshold Limit Values (TLV). Airborne organics are collected on
Artikel
Carbon Molecular sieves (CMS) are a versatile range of adsorbents that can be tailored for specific applications. Supelco® scientists have been synthesizing synthetic CMS carbons for several decades, starting from tailoring of the starting polymers/copolymers, to modifying the final properties of the subsequent CMS carbon.