Wichtige Dokumente
29535-U
Carbopack™ B
glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass TD tube
Qualitätsniveau
Beschreibung
Sealed with TDS³ Storage Container
Produktlinie
Carbopack™
Leistungsmerkmale
fritted
preconditioned
Verpackung
pkg of 10 ea
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Oberflächenbereich
~100 m2/g
Matrix
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Eignung
suitable for (For sampling a wide range of VOCs)
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)