Merck
23094-U
Supelco
Anordnung aus einer Swagelok® 1/4-Zoll-Rohrverschraubung aus Messing und einem PTFE-Hülsenanschlussstück, vorgereinigt für thermische Desorptionsröhren
greener alternative
for use with 1/4 in. (6.35 mm) Thermal Desorption Tube, pk of 20 ea
Synonym(e):
Vorgereinigte Swagelok- und PTFE-Ferrule-Baugruppe aus Messing
About This Item
UNSPSC-Code:
41104008
NACRES:
NB.24
Materialien
brass (precleaned and assembled)
Qualitätsniveau
Produktlinie
Swagelok®
Verpackung
pk of 20 ea
Hersteller/Markenname
Swagelok® B-400-C
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
active air sampling: suitable
Fitting
1/4 in. Swagelok
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Kompatibilität
for use with 1/4 in. (6.35 mm) Thermal Desorption Tube
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Die Anordnung umfasst eine 1/4-Zoll-Swagelok® aus Messing und eine 1/4-Zoll-Hülse aus PTFE, vorgereinigt und gebrauchsfertig. Diese Anordnung ist ideal für jene, die thermische Desorptionsröhren aus unkonditioniertem Glas und Edelstahl gekauft haben und sie im eigenen Labor konditionieren.
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die mit einem oder mehreren der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ im Einklang stehen. Thermodesorptionsröhrchen sind mindestens 50 bis 100 Mal wiederverwendbar und reduzieren den Einsatz von Zubehör wie Transferröhrchen, Kappen und Pipettenspitzen, was dem Prinzip „Vermeidung von Abfall“ entspricht. Außerdem entfällt durch diese Röhrchen die Verwendung giftiger Lösungsmittel wie CS2 zur Extraktion der interessierenden VOC im Einklang mit dem Prinzip „Sicherere Lösungsmittel und Hilfsmittel“. Weitere Informationen finden Sie hier.
Rechtliche Hinweise
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
Protokolle
The new US federal regulation 40 CFR Parts 60 and 63 – Petroleum Refinery Sector Risk and Technology Review and New Source Performance Standards, is an update to the previous version.