Wichtige Dokumente
28372-U
Equity-1701 Kapillar-GC-Säule
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
fused silica
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 552,608.1/608.2,608/8081/OLM04.2 PEST,8082
meets requirements for USP G46
Parameter
≤25-280 °C temperature (isothermal or programmed)
Beta-Wert
250
df
0.25 μm
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × ID
30 m × 0.25 mm
Aktive Matrixgruppe
Bonded; poly(14% cyanopropylphenyl/86% dimethyl siloxane) phase
Anwendung(en)
agriculture
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
Säulenart
capillary intermediate polar
Allgemeine Beschreibung
- 0,10 bis 0,32 mm I.D.: unter Raumtemperatur bis 280 °C
- 0,53 mm I.D.: unter Raumtemperatur bis 260 °C
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
Chromatograms
suitable for GCsuitable for GC, application for SPEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..