Merck
27228
Supelco
Bördelkappen mit Septen aus PTFE/Kautschuk
seal diam. × thickness 20 mm × 3.2 mm,
removable center
, PTFE/red rubber septum, pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
Materialien
PTFE/red rubber septum
silver aluminum seal
Verpackung
pkg of 100 ea
AD
20 mm
Dichtungsdurchm. × Dicke
20 mm × 3.2 mm
Kompatibilität
for use with 20mm crimp top vial
for use with 6mL, 10mL, 20mL headspace vials
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)