27219
Fläschchen, Schraubkappe, mit Silan behandelt
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
Beschreibung
silanized
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
deactivation Silanized
Verpackung
pkg of 1000 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm, standard opening
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Ein patentiertes Silanisierungsverfahren schirmt aktive Silanolgruppen auf unbehandelten Glasoberflächen ab.
- Verbesserte Wiederfindung bei polaren Verbindungen im Submikrogrammbereich.
- Sie sparen Zeit und Geld.
Um ein Angebot über die Silanisierung weitere Glasgefäße zu erhalten, bitten wir Sie, sich an unseren Technischen Service zu wenden.
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)