27083-U
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 2 mL, amber glass vial, thread for 8-425, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Amber Glass Storage Vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)