27115-U
Fläschchen, Schraubkappe, Braunglas (nur Fläschchen)
volume 4 mL, amber glass vial, thread for 13-425, pkg of 100 ea
Synonym(e):
Amber Glass Storage Vials
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
15 mm × 45 mm × 8 mm
Volumen
4 mL
Fitting
thread for 13-425
Verwandte Kategorien
Eignung
Agilent 7673A, Series I, II
Shimadzu LC Autosamplers
Waters 48, 717, 717 Plus
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)