Merck
27091-U
Supelco
Schraubdeckel, fester Deckel mit PTFE-Liner, 100 Stk.
solid green melamine resin cap, F217/PTFE liner, for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Synonym(e):
Solid Top PTFE Screw Cap
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
F217/PTFE liner
solid green melamine resin cap
Leistungsmerkmale
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
49 °C temp. limit
Fitting
thread for 8-425
Kompatibilität
for use with 2 mL vial (standard opening with 8-425 thread)
Allgemeine Beschreibung
Grüne Thermoset-Kunststoffkappen mit F-217-PTFE-Liner sind bekannt dafür, das breiteste Spektrum chemischer Kompatibilität zu bieten und die beste Temperaturtoleranz unter den Kunststoffverschlüssen zu besitzen. Die Farbe Grün dient zur bequemen Identifizierung des PTFE-Linersystems. Hinterschäumte F-217-PTFE-Liner sind bei Raumtemperatur beständig gegenüber Angriffen von praktisch allen Chemikalien; sie sind widerstandsfähig gegen Gerüche und Stöße und bieten einen dichten Verschluss mit geringer Feuchtigkeitsdurchdringungsrate. F-217 besitzt einen Schaumkern mit niedriger Dichte zwischen zwei Festschichten LDPE (Polyethylen mit niedriger Dichte). Anwendungsgebiete dieser F-217/PTFE-ausgekleideten Kappen sind unter anderem analytische Laborproben, hochreine Chemikalien, stark saure Lösungsmittel, Umweltproben, Arzneimittel und diagnostische Reagenzien.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)