SU860083
Vials, screw top, 1.5 mL, large opening
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Empfohlene Produkte
Materialien
amber glass vial (standard opening)
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
1.5 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)