27056
Schraubkappe (oben offen), Polypropylen
black polypropylene hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black polypropylene hole cap
Größe
20-400
Leistungsmerkmale
autoclavable
closure type black polypropylene hole cap
Verpackung
pkg of 100 ea
Parameter
135 °C temp. limit
Durchm. × H
23 mm × 11.2 mm
Lochdurchm.
12 mm
Fitting
thread for 20-400
Kompatibilität
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
Allgemeine Beschreibung
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)