Merck
27029-U
Supelco
Fläschchen, Schraubkappe, mit Silan behandelt
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.11
Materialien
clear glass vial
Beschreibung
Silanized
Leistungsmerkmale
closure type screw top vial
deactivation silanized
Verpackung
pkg of × 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Deckel nicht enthalten.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Ein patentiertes Silanisierungsverfahren schirmt aktive Silanolgruppen auf unbehandelten Glasoberflächen ab.
  • Verbesserte Wiederfindung bei polaren Verbindungen im Submikrogrammbereich.
  • Sie sparen Zeit und Geld.
Um ein Angebot über die Silanisierung weitere Glasgefäße zu erhalten, bitten wir Sie, sich an unseren Technischen Service zu wenden.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)