22273
Valco® Precision Sampling Spritze, Serie A-2, abnehmbare Nadel
volume 1000 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonym(e):
SPRITZE, PS-A-2, 1ML
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Beschreibung
Series A-2
Leistungsmerkmale
removable needle Series A2
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
VICI 050033
Kanüle L × AD × ID
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volumen
1000 μL
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)