509388
SGE gasdichte Spritze, abnehmbare Nadel
1MR-GT, volume 1000 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Synonym(e):
SPRITZE SGE 1ML, GASDICHT
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Kanülengröße
23 ga
Leistungsmerkmale
removable needle
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
SGE 008100
Kanüle L × AD
50 mm × 0.63 mm
Volumen
1000 μL
Anwendung
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
509388 | 4061833037560 |