Merck
Z171409
Sigma-Aldrich
Gasspritze, Serie A-2
capacity 0.1 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41122001
NACRES:
NB.03
Materialien
bevel tip stainless steel needle
Kanülengröße
2 in.
Leistungsmerkmale
needle bevel tip
Hersteller/Markenname
VICI 050045
Kapazität
0.1 mL
Kanüle L
2 in.
Allgemeine Beschreibung
Der eingebaute Verschluss ermöglicht die Lagerung der Probe in der Spritze ab 25uL. Zur Verbesserung der Auflösung kann die Probe auch vor der Einspritzung komprimiert werden. Der Kolben schliesst am unteren Totpunkt vollständig ab und vermeidet dadurch jedes Totvolumen! Teile einzeln austauschbar!
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)